Merck
484210
Sigma-Aldrich
二丙二醇丙醚,异构体混合物
≥98.5%
别名:
DOWANOL® DPnP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
CAS号:
分子量:
176.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥98.5%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Dow Chemical 制造
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter