Merck
483516
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基苯硼酸
≥95%
别名:
p-Xyleneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3B(OH)2
CAS号:
分子量:
149.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
mp
186-191 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI key
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Suzuki-Miyaura coupling
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)