About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
202.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
旋光性
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3