Merck
48222
Sigma-Aldrich
三乙烯四胺六乙酸钆 三钠盐 五水合物
≥95.0% (C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24GdN4Na3O12 · 5H2O
分子量:
804.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (C)
反应适用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)CN1CCN2CCN(CC([O-])=O)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)CN(CC1)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H30N4O12.Gd.3Na.5H2O/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34;;;;;;;;;/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34);;;;;5*1H2/q;+3;3*+1;;;;;/p-6
InChI key
IPZHCAJJRGKGIM-UHFFFAOYSA-H
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)