Merck
481238
Sigma-Aldrich
双(甲基环戊二烯)二氯化锆(IV)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14Cl2Zr
CAS号:
分子量:
320.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
180.5-184 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)