Merck
481157
Sigma-Aldrich
四氨合溴化钯(II)
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd(NH3)4Br2
CAS号:
分子量:
334.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)