Merck
480916
Sigma-Aldrich
草酸镥 水合物
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Lu2(C2O4)3 · xH2O
分子量:
613.99 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
mp
>400 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)