Merck
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-D-半乳醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O4Si
分子量:
260.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
應用
可同时用于寡糖的液相和固相合成的重要结构单元。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)