Merck
480711
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-galactal
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H28O4Si
分子量:
384.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +4°, c = 1 in chloroform
包含
~5 wt. % ethyl acetate to induce mobility of syrup
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI 密鑰
BSEPYXNJJUUAEY-BQJUDKOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)