About This Item
线性分子式:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
157.17
Beilstein:
1764513
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
旋光性
[α]25/D −5°, neat
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
沸点
270 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter