Merck
479446
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)镁
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg(C5H4C2H5)2
分子量:
210.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
97%
密度
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)