Merck
479160
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-羟基-2-吡咯烷酮
97%
别名:
(R)-β-羟基-γ-丁内酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2
CAS号:
分子量:
101.10
Beilstein:
1524193
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]23/D +43°, c = 1 in ethanol
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
G Di Silvestro et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(7), 758-760 (1993-07-01)
The phase diagram of (R)- and (S)-4-hydroxy-2-pyrrolidone presents a conglomerate in the racemic mixture. The enthalpy of melting extrapolated by the Schröder-van Laar-Le Chatelier equation [change in enthalpy (delta H) = 28410 J/mol; melting temperature (TA) = 429.9 K; solidus