Merck
478849
Sigma-Aldrich
Erbium(III) isopropoxide
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Er(OCH(CH3)2)3
CAS号:
分子量:
344.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99%
mp
325 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
特點和優勢
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)