Merck
478482
Sigma-Aldrich
4-氯-6-甲基间亚苯基二异氰酸酯
98%
别名:
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
CAS号:
分子量:
208.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
61-65 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
InChI key
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)