About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23NO4
CAS号:
分子量:
401.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥98.0%
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-7-6-8-17(13-16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-11-4-2-9-18(20)19-10-3-5-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI key
NJXPSSISZLAXRE-QHCPKHFHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3