Merck
478083
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-异氰酸硝基苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(NO2)NCO
CAS号:
分子量:
194.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
113-116 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c1-14-8-4-6(10(12)13)2-3-7(8)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
VOTZJLLPYYCZRY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)