Merck
478040
Sigma-Aldrich
2,2-双[4-(N-甲基酞酰亚胺-4-氧)苯基]丙烷
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H26N2O6
CAS号:
分子量:
546.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
90%
SMILES 字串
CN1C(=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)N(C)C(=O)c6c5)cc4)cc2C1=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)