Merck
477915
Sigma-Aldrich
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benz[e]indolium iodide
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18IN
CAS号:
分子量:
351.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[I-].CC1=[N+](C)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)