Merck
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 碘化物
Dye content 97 %
别名:
1,1',3,3,3',3'-六甲基-4,5,4',5'-二苯并吲哚二碳菁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H35IN2
CAS号:
分子量:
610.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
SMILES 字串
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)