Merck
477281
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-环氧-9-癸烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
分子量:
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]25/D +13°, neat
bp
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
一般說明
(R)-1,2-Epoxy-9-decene is a chiral epoxide used to prepare 4-substituted oxetane-2-ones.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
An effective protocol for the synthesis enantiomerically pure 4-substituted oxetane-2-ones
Balakier T, et al.
Tetrahedron, 69(24), 4990-4993 (2013)