Merck
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-环氧十四烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H28O
分子量:
212.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]25/D +9°, neat
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)