Merck
476633
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23151817
NACRES:
SB.52
产品名称
IRA-67, free base
质量水平
表单
beads
湿度
~60%
技术
LPLC: suitable
基质
Acrylic (gel)
基质活性基团
tertiary amine
粒径
500-750 μm
容量
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分离技术
anion exchange
SMILES字符串
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Amberlite IRA 67 是一种弱碱性阴离子交换树脂,对大型有机物具有很高的吸附能力。
应用
Amberlite IRA 67 用于确定乳酸的适用性。
对大分子有机物具有非常高容量的弱碱性阴离子交换树脂。常见应用包括:脱酸,液体的去离子化处理,分离酸性天然产物,纯化新生霉素和头孢菌素,在 pH 低于 10 的环境中分离中性和酸性氨基酸,在低 pH 下去除肝磷脂酸,浓缩柠檬酸以及乳清的除盐。
外形
弱碱性凝胶,叔胺官能团
其他说明
之前被称作 IRA-68。
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L (+)-Lactic acid recovery from cassava bagasse based fermented medium using anion exchange resins.
John, Rojan P., K. Madhavan Nampoothiri, and Ashok Pandey
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51, 1241-1248 (2008)