反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES 字串
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
InChI 密鑰
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3