Merck
47661
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-王氏树脂
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-L-异亮氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.6 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)