Merck
476102
Sigma-Aldrich
3-吡啶基异硫氰酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4N2S
CAS号:
分子量:
136.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.665 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
InChI 密鑰
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)