Merck
47599
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Val-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
Fmoc-N-甲基-L-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO4
CAS号:
分子量:
353.41
Beilstein:
4560212
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D −68.0±3°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
187-190 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)19(20(23)24)22(3)21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3