About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4
CAS号:
分子量:
367.44
Beilstein:
7548444
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
方案
≥98% (sum of enantiomers, HPLC)
旋光性
[α]20/D −59±2°, c = 1% in DMF
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20-/m0/s1
InChI key
IQIOLCJHRZWOLS-XOBRGWDASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3