Merck
475610
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-co-4-溴苯乙烯-co-二乙烯基苯)
styrene 29 wt. %
别名:
p -Bromostyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
交聯
2 % cross-linked
比活性
~2.5 meq Br/g
成份
styrene, 29 wt. %
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.Brc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3.C=Cc4cccc(C=C)c4.C=Cc5ccccc5C=C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)