Merck
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Nα-芴甲氧羰基-Nε-三氟乙酰基-L-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23F3N2O5
CAS号:
分子量:
464.43
Beilstein:
9526814
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥96.0% (HPLC)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
InChI key
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)