About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H17NO5
CAS号:
分子量:
327.33
Beilstein:
4715790
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
旋光性
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
mp
108-112 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI key
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3