Merck
47522
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-二甲氧基二苯甲基)-L-谷氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H34N2O7
分子量:
594.65
Beilstein:
5204513
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C35H34N2O7/c1-42-24-15-11-22(12-16-24)33(23-13-17-25(43-2)18-14-23)37-32(38)20-19-31(34(39)40)36-35(41)44-21-30-28-9-5-3-7-26(28)27-8-4-6-10-29(27)30/h3-18,30-31,33H,19-21H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,38)(H,39,40)/t31-/m0/s1
InChI 密鑰
LATICJFEOIZOBM-HKBQPEDESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3