Merck
47468
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
≥98.0%
别名:
Fmoc-L-亮氨酸五氟苯基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H22F5NO4
CAS号:
分子量:
519.46
Beilstein:
4731726
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3