Merck
474622
Sigma-Aldrich
四[1-[(4-叔丁基苯基)磺酰基]-(2R)-吡咯烷羧酸酯]二铑(II)
别名:
Rh2(R-TBSP)4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C60H80N4O16Rh2S4
分子量:
1447.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
光學活性
[α]20/D +186°, c = 1 in chloroform
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m1111../s1
InChI 密鑰
HVKPLPQGLBYKLH-RXGGZSSLSA-J
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3