Merck
474290
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-全氟-9-甲基癸烷羟丙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
CAS号:
分子量:
582.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
包含
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.345 (lit.)
bp
116 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)