Merck
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-二十氟-10-(三氟甲基)十一烷基]环氧乙烷
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H5F23O
CAS号:
分子量:
626.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
43-46 °C (lit.)
密度
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1