Merck
473766
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-苄氧基-2-(Boc-氨基)-1-丙醇
98%
别名:
(R)-(+)-3-苄氧基-2-(叔丁氧羰基氨基)-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
分子量:
281.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
官能团
amine
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-13(9-17)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13,17H,9-11H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m1/s1
InChI key
MSIDLARYVJJEQY-CYBMUJFWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)