Merck
473332
Sigma-Aldrich
砷酸氢二钾 二水合物
99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2HAsO4·2H2O
分子量:
254.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.99%
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)