About This Item
线性分子式:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
CAS号:
分子量:
196.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2