About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS号:
分子量:
253.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
旋光性
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
沸点
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
InChI key
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup