化驗
97%
光學活性
[α]20/D −19°, c = 2.1 in chloroform
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
324 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H42O7Si2/c1-14(22)26-17(16(24)13-25-28(8,9)19(2,3)4)18(15(23)12-21)27-29(10,11)20(5,6)7/h12,15-18,23-24H,13H2,1-11H3/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI 密鑰
PUTBIZQBKYLDAU-BSDSXHPESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
是液相合成和固相合成寡糖的重要结构单元。
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)