方案
97%
旋光性
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
应用
可同时用于寡糖的液相和固相合成的重要结构单元。
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)