Merck
472603
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-N-[3-(硫代氧代)丙基]-1-壬烷氢氧化铵 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
CAS号:
分子量:
309.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
應用
两性离子表面活性剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)