Merck
470988
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酸八氟戊酯
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
别名:
OFPMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
CAS号:
分子量:
300.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
98%
包含
100 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
88 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
177.8 °F - closed cup
闪点(°C)
81 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)