About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4NH2
CAS号:
分子量:
159.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
沸点
205 °C (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
InChI key
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup