Merck
469025
Sigma-Aldrich
叔丁基二茂铁
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
CAS号:
分子量:
242.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
InChI 密鑰
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)