Merck
468266
Sigma-Aldrich
聚乙二醇 2,4,6-三(1-苯乙基)苯基醚甲基丙烯酸酯 溶液
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,600
包含
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
濃度
60 wt. % in methacrylic acid/water
折射率
n20/D 1.462
黏度
150-175 cP(lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
應用
用于胶乳聚合物的可共聚表面活性剂和缔合型增稠剂。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)