Merck
468177
Sigma-Aldrich
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
CAS号:
分子量:
726.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
包含
17% water
浓度
42 wt. % in isopropanol/water
折射率
n20/D 1.39
pH值(酸碱度)
3-5
粘度
30 cP(25 °C)(lit.)
沸点
82 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
应用
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)