Merck
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C6H4I
CAS号:
分子量:
232.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
折射率
n20/D 1.595 (lit.)
沸点
64 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCc1ccccc1I
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)