化驗
97%
形狀
solid
mp
28-31 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup