About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H22O7
CAS号:
分子量:
458.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
SMILES 字串
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
InChI 密鑰
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
應用
用于低聚糖液相和固相合成的重要结构单元。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)